Learn More
COR 170, Tocris Bioscience™
Code produit 30001990
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001990 10 mg 10mg
30002003 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001990 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4756/10
Selective CB2 receptor inverse agonist
Selective inverse agonist of CB2 receptors (Ki values are 3.8 and >10,000 nM for CB2 and CB1, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1048039-15-1
Formule moléculaire C31H36N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 468.641
Clé InChI MSJISJDTJJYBFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-adamant-1-yl-4-oxo-1-pentyl-6-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
CID PubChem 25033736
Nom IUPAC N-(1-adamantyl)-4-oxo-1-pentyl-6-phenylquinoline-3-carboxamide
SMILES CCCCCN1C=C(C(=O)C2=C1C=CC(=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC45CC6CC(C4)CC(C6)C5
Spécification
Nom chimique ou matériau COR 170
Quantité 10 mg
Poids de la formule 468.63
Pourcentage de pureté >99%