Learn More
Proteintech CoraLite™488-Phalloïdine (verte)
Code produit 17511176 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 dosages
Conditionnement:
300 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17511176 300 dosages 300 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17511176 Fournisseur Proteintech Code fournisseur PF00001300T
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
La phalloïdine est une toxine isolée à partir de champignons, qui se lie à l’actine F dans le cytosquelette.
  • Ce produit est conjugué à notre coloration CoraLite(R) fluorescente pour colorer l’actine F pour le marquage, l’identification et la quantification des filaments d’actine dans les études d’immunocoloration.
  • Par rapport à de nombreux colorants fluorescents, les colorants CoraLite(R) présentent des avantages en termes de luminosité, de stabilité de la lumière et de solubilité dans l’eau.
  • Les longueurs d’onde maximales d’excitation/émission sont de 490 nm/515 nm
Spécification
À utiliser avec (application) Immunofluorescence
Quantité 300 dosages
Émission 515 nm