Learn More
Proteintech Kit de détection de l’apoptose pour dosage CoraLite™488 TUNEL (vert)
Tous les produits Proteintech ProduitsBeschreibung
- Les fragments d’ADN ont tendance à varier en longueur par multiples entiers de 180 bp à 200 bp, et apparaissent sous forme de structure en échelle lors de l’électrophorèse sur gel d’agarose.
- Ce kit utilise la méthode TUNEL, basée sur la désoxyribonucléotidyl-transférase terminale (TdT), pour catalyser l’incorporation du dUTP CL488 à l’extrémité 3’-OH de l’ADN brisé des cellules apoptotiques.
- L’ADN marqué au dUTP CL488 peut être directement observé au microscope à fluorescence ou quantifié à l’aide d’un cytomètre en flux.
- La méthode TUNEL permet de détecter sélectivement les cellules apoptotiques, contrairement aux cellules nécrotiques ou aux cellules présentant des ruptures de brins d’ADN causées par l’irradiation et le traitement pharmacologique.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Émission : 515 nm |
| Quantité | 20 dosages |
| Contenu et stockage | Conserver à -20 °C. Éviter l’exposition à la lumière. Stable pendant 2 ans après l’expédition. Évitez les cycles de congélation-dégel. |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?