Learn More
Proteintech Kit de détection de l’apoptose avec dosage CoraLite™594 TUNEL
Tous les produits Proteintech ProduitsDescription
- La dégradation est très spécifique et régulière. Les fragments d’ADN se séparent en différentes longueurs, de 180 bp à 200 bp, et présentent une structure spécifique en échelle lors de l’électrophorèse sur gel d’agarose.
- Le kit utilise la méthode TUNEL, basée sur la désoxyribonucléotidyl-transférase terminale (TdT), pour catalyser l’incorporation du dUTP 594 CoralLite™ à l’extrémité 3’-OH de l’ADN brisé des cellules apoptotiques.
- L’ADN marqué avec le dUTP-594 CoraLite™ peut être observé directement au microscope à fluorescence ou quantifié par cytométrie en flux.
- La méthode TUNEL permet de détecter sélectivement les cellules apoptotiques par rapport aux cellules nécrotiques ou aux cellules présentant des ruptures de brins d’ADN causées par l’irradiation et la pharmacothérapie.
Spécification
Spécification
| Description | Émission : 614 nm |
| Quantité | 50 dosages |
| Contenu et stockage | Conserver à -20 °C. Éviter l’exposition à la lumière. Stable pendant 2 ans après l’expédition. Évitez les cycles de congélation-dégel. |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |