Learn More
BOLA Pompes sans fil pour acides et solutions caustiques
Code produit 10470152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
400 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
10470152 400 mm 1 pièce
10186950 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10470152 Fournisseur BOLA Code fournisseur G 87001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.36€
    414.53€ / 1 pièces
    Économisez 146.83€
    26% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Pompes sans fil pour acides et solutions caustiques en PP/PTFE/HASTELLOY, sans piles
  • Fabriqué en polypropylène, PTFE, Hastelloy™ , alimenté par deux piles commerciales de 1,5 V (nous recommandons l'utilisation de piles rechargeables).
  • Puissant – capacité de pompage jusqu'à 6 litres par minute en débit libre
  • Construction compacte
  • Fonctionne sur batterie et peut donc être utilisé partout.
  • Manipulation facile
  • Très léger (seulement 500 g piles comprises)
  • pompage à faible risque
  • Convient également aux récipients à col étroit avec joint rodé 29/32 ou filetage GL 45, aux bonbonnes ou aux fûts.
Spécification
Applications Pour le pompage de liquides à faible viscosité
Taille de l’ouverture (métrique) 25 mm
Longueur totale (métrique) 400 mm