Learn More
Cordycepin, MedChemExpress
Code produit 16418928
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418928 10 mg
16484797 50 mg
16473846 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16418928 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0262
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Cordycepin (3'-Deoxyadenosine) is a nucleoside derivative and inhibits IL-1β-induced MMP-1 and MMP-3 expression in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts (RASFs) in a dose-dependent manner. Cordycepin kills Mycobacterium tuberculosis through hijacking the bacterial adenosine kinase.
Cordycepin (3'-Deoxyadenosine) is a nucleoside derivative and inhibits IL-1β-induced MMP-1 and MMP-3 expression in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts (RASFs) in a dose-dependent manner. Cordycepin kills Mycobacterium tuberculosis through hijacking the bacterial adenosine kinase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cordycepin
CAS 73-03-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13N5O3
Quantité 10 mg
Synonyme 3'-Deoxyadenosine
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (199.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@H]1C[C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 251.24
Poids de la formule 251.24
Pourcentage de pureté 98.64%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease