Learn More
R&D Systems™ Cordycepin
Description
Nucleoside analog that acts as an anticancer and antifungal agent. Can be converted to 3'-deoxyadenosine triphosphate (3'-dATP), which inhibits ATP-dependent DNA synthesis. Inhibits growth of various tumor cells in vitro.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cordycepin |
| CAS | 73-03-0 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C10H13N5O3 |
| Poids de la formule | 251.24 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 251.25 |