Learn More
Cordycepin, TRC
Code produit 30006937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006937 10 mg 10mg
30007080 100 mg 100mg
30007244 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006937 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC68580010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-03-0
Formule moléculaire C10 H13 N5 O3
Poids moléculaire (g/mol) 251.24
Synonyme Adenosine, 3'-deoxy-, Cordycepin (6CI,7CI), 3'-Deoxyadenosine, 9-(3-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, 9-Cordyceposidoadenine, 9H-Purin-6-amine, 9-(3-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, Cordycepine, NSC 401022, NSC 63984, β-D-erythro-Pentofuranoside, adenine-9 3-deoxy-
Nom IUPAC (2R,3R,5S)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cordycepin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
Poids de la formule 251.1018
Pourcentage de pureté >95%