Learn More
Brady™ Étiquettes en papier à noyau, 76 mm
Code produit 31751199 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101.60 x 101.60 mm
203.20 x 101.60 mm
Conditionnement:
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
31751199 203.20 x 101.60 mm 1 rouleau
31751190 101.60 x 101.60 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31751199 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 324913
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Étiquettes imprimables en papier pour imprimantes thermiques directes
  • Taille d’étiquette idéale pour des applications logistiques.
Spécification
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Thermique Direct
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Brady i6100
Nb par paquet 3000
Forme Rectangle
Épaisseur (impériale) 0,0039 in
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Dimensions (L x l) 203.20 x 101.60 mm
Longueur (impériale) 203.20 mm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 101.60 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 101.60 mm
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 203.20 mm
Alternate Part Number i61-DT-411-7604-.75