Learn More
Sampling Systems™ Carottier
Code produit 15829391 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
230 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15829391 230 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15829391 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 7009A01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.26€
    74.60€ / 1 pièces
    Économisez 5.66€
    7% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Le carottier Sampling Systems™ convient à l’échantillonnage de la cire, du fromage, des graisses, des poudres et des granulés.
  • Acier inoxydable 316L
  • Finition vernie brillante de haute qualité
  • Surface lisse
  • Poussez le tube externe dans le produit
  • Utilisez la tige de poussée pour éjecter le noyau du produit du tube externe
Spécification
Type de produit Carottier
Matériau Acier inoxydable (316L)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) du fond extérieur 12 mm
Longueur (métrique) 230 mm