Learn More
(-)-Corey lactone diol, MedChemExpress
Code produit 16449336
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16449336 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW008393
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
MedChemExpress (-)-Corey lactone diol is a reduced version of corey aldehyde. A building block in the chemical synthesis.
(-)-Corey lactone diol is a reduced version of corey aldehyde. A building block in the chemical synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Corey lactone diol
CAS 32233-40-2
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H12O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (580.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@H](O)C[C@]1([H])O2)[C@@]1([H])CC2=O
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid