Learn More
(-)-Corey Lactone Diol, TRC
Code produit 30356023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356023 250 mg 250mg
30349498 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30356023 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC694995250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32233-40-2
Formule moléculaire C8H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Synonyme (3aR,4S,5R,6aS)Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Nom IUPAC (3aR,4S,5R,6aS)-5-hydroxy-4-(hydroxyméthyl)-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one
SMILES OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Corey Lactone Diol
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m1/s1
Poids de la formule 172.0736