Learn More
JULABO CORIO Circulateur réfrigéré/chauffant CD-200F avec réfrigérants naturels
Description
- Modèles pour les applications internes et externes
- Écran lumineux, clair et facile à lire
- Très silencieux
- USB connexion
- Raccord de pompe intégré M16 ×1
- Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
- Couvercle de bain et robinet de vidange inclus
- Grille de ventilation amovible
- Unité de réfrigération sans orifices d’aération latéraux
- Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
- La conception compacte du serpentin de refroidissement permet de profiter d’un plus grand espace utile dans la cuve de bain
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3 à 4 L |
| Communications | USB |
| Puissance de refroidissement | 0,22 kW à 20 °C |
| Débit | 15 l/min |
| Type de pompe | Pompe à immersion |
| Gamme de températures | -20°C à +150°C |
| Type | Circulateur |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz |