Learn More
Julabo™ CORIO Circulateurs de chauffage série CD avec cuves isolées en acier inoxydable
BIOPHARMA
Code produit 15450582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
CD-BC12
CD-BC26
CORIO CD-BC4
Capacité (métrique):
19 à 26 L
3 à 4,5 L
8,5 à 12 L
Dimensions (L x l x H):
41 x 23 x 42 cm
49 x 33 x 47 cm
62 x 39 x 48 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures:
15 x 13 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
15 x 22 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
35 x 26 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Dimensions (L x l x H) intérieures Conditionnement
15450582 CORIO CD-BC4 3 à 4,5 L 41 x 23 x 42 cm 15 x 13 x 15 cm (ouverture de bain-marie) 1 pièce
15470582 CD-BC12 8,5 à 12 L 49 x 33 x 47 cm 15 x 22 x 20 cm (ouverture de bain-marie) 1 pièce
15400592 CD-BC26 19 à 26 L 62 x 39 x 48 cm 35 x 26 x 20 cm (ouverture de bain-marie) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15450582 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 9012504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2388.78€
    2042.00€ / 1 pièces
    Économisez 346.78€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CORIO Les circulateurs chauffants de la série CD avec bains isolés en acier inoxydable sont conçus pour des applications intérieures et extérieures avec une température de fonctionnement comprise entre +20 °C et +150 °C. Un serpentin de refroidissement intégré permet de contrôler la température en dessous ou près de la température ambiante.
  • Écran lumineux, blanc et facile à lire
  • Commandes frontales faciles à utiliser
  • Passage facile de la circulation interne à la circulation externe
  • Système d'alerte précoce de faible niveau de liquide
  • Réservoir avec couvercle de baignoire et robinet de vidange
  • Raccord de pompe intégré (1 x M16)
  • Minuteur intégré
  • Commandes PID1 et ACC
  • Très calme
Spécification
Température ambiante 5 à 40°C
Description Débit de circulation : 15 L/min, pression de circulation : 0,35 bar
Capacité (métrique) 3 à 4,5 L
Débit 15 l/min
Gamme de températures 20 °C à 150 °C (Fonctionnement)
Type Bain à circulation chauffant
Affichage LED
À utiliser avec (application) Applications internes et externes à des températures de fonctionnement de +20 °C à +150 °C
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend Couvercle de baignoire et robinet de vidange
Matériau Acier inoxydable
Pression max. 0,35 bar
Modèle CORIO CD-BC4
Stabilité de la température ±0,03°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 13 x 15 x 15 cm
Dimensions (L x l x H) 41 x 23 x 42 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures 15 x 13 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
Poids (métrique) 8,8 kg