Learn More
Julabo™ CORIO Circulateurs de chauffage série CD avec cuves ouvertes en acier inoxydable et raccords de pompe
BIOPHARMA
Code produit 15450572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
CD-B17
CD-B39
CD-B5
Capacité (métrique):
13 à 17 l
3,5 à 5 l
35 à 41 l
Dimensions (L x l x H):
34 x 54 x 57 cm
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 47 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures:
15 x 15 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
18 x 30 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
30 x 33 x 30 cm (ouverture de bain-marie)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Dimensions (L x l x H) intérieures Conditionnement
15450572 CD-B5 3,5 à 5 l 38 x 23 x 41 cm 15 x 15 x 15 cm (ouverture de bain-marie) 1 pièce
15470572 CD-B17 13 à 17 l 40 x 38 x 47 cm 18 x 30 x 20 cm (ouverture de bain-marie) 1 pièce
15430582 CD-B39 35 à 41 l 34 x 54 x 57 cm 30 x 33 x 30 cm (ouverture de bain-marie) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15450572 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 9012405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2024.57€
    1620.00€ / 1 pièces
    Économisez 404.57€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CORIO Les circulateurs chauffants de la série CD, avec leurs cuves ouvertes en acier inoxydable et leurs raccords de pompe, sont principalement conçus pour le contrôle interne de la température directement dans la cuve ; toutefois, des systèmes externes fermés peuvent être connectés via les raccords de pompe intégrés.
  • Écran lumineux, blanc et facile à lire
  • Commandes frontales faciles à utiliser
  • Passage facile de la circulation interne à la circulation externe
  • Système d'alerte précoce de faible niveau de liquide
  • Vis de vidange intégrée (sauf CD-B5)
  • Raccord de pompe intégré (1 x M16)
  • Minuteur intégré
  • Commandes PID1 et ACC
  • Très calme
Spécification
Description Débit de circulation : 15 L/min, pression de circulation : 0,35 bar
Capacité (métrique) 3,5 à 5 l
Débit 15 l/min
Gamme de températures 20 °C à 150 °C (Fonctionnement)
Type Circulateur chauffant avec bain ouvert
À utiliser avec (application) Applications internes et externes à des températures de fonctionnement jusqu'à +150 °C
Capacité de chauffage 2 kW
Pression max. 0,35 bar
Modèle CD-B5
Stabilité de la température ±0,03°C
Dimensions (L x l x H) 38 x 23 x 41 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures 15 x 15 x 15 cm (ouverture de bain-marie)