Learn More
JULABO™ Circulateur réfrigéré/chauffant CORIO™ CP-1000F
Code produit 16419349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 à 7,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16419349 5 à 7,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16419349 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9013707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les circulateurs réfrigérés bénéficient de performances de pompe améliorées pour des tâches de contrôle faciles de la température jusqu’à 200 °C.
  • Modèles pour les applications internes et externes
  • Écran lumineux, clair et facile à lire
  • Très silencieux
  • Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
  • Raccords de pompe externes
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • Raccordement USB
  • Interface RS232 pour la communication en ligne
  • La conception compacte du serpentin de refroidissement permet de profiter d’un plus grand espace utile dans la cuve de bain
  • Couvercle de bain et robinet de vidange inclus
  • Grille de ventilation amovible
  • Unité de réfrigération sans orifices d’aération latéraux
  • Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Type de contrôleur PID1
Capacité (métrique) 5 à 7,5 L
Puissance de refroidissement 1 kW à 20°C
Débit 8 à 27 l/min.
Gamme de températures de -50°C à +200°C
Affichage LED
Circulation externe Oui
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend 2 Raccords cannelés pour tuyau de 8 et 12 mm ID. (Connexions de pompe M16x1 mâle)
Capacité de la pompe 0,1 à 0,7 bar
Réfrigérant R449A
Stabilité de la température ±0,03°C
Minuteur Oui
Connexions USB Oui
Viscosité Max. 50 cST
Dimensions (P x l x H) intérieures 18 x 13 x 15 cm
Dimensions (L x l x H) 49 x 42 x 70 cm
Poids (métrique) 51,5 kg