Learn More
JULABO™ Circulateur réfrigéré/chauffant CORIO™ CP-200F
Code produit 16358355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 à 4 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16358355 3 à 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16358355 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9013701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les circulateurs réfrigérés bénéficient de performances de pompe améliorées pour des tâches de contrôle faciles de la température jusqu’à 200 °C.
  • Modèles pour les applications internes et externes
  • Écran lumineux, clair et facile à lire
  • Très silencieux
  • Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
  • Raccords de pompe externes
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • Raccordement USB
  • Interface RS232 pour la communication en ligne
  • La conception compacte du serpentin de refroidissement permet de profiter d’un plus grand espace utile dans la cuve de bain
  • Couvercle de bain et robinet de vidange inclus
  • Grille de ventilation amovible
  • Unité de réfrigération sans orifices d’aération latéraux
  • Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Type de contrôleur PID1
Capacité (métrique) 3 à 4 L
Puissance de refroidissement 0,2 kW à 20°C
Débit 8 à 27 l/min.
Gamme de températures de -20°C à +200°C
Affichage LED
Circulation externe Oui
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend 2 Raccords cannelés pour tuyau de 8 et 12 mm ID. (Connexions de pompe M16x1 mâle)
Capacité de la pompe 0,1 à 0,7 bar
Réfrigérant R134a
Stabilité de la température ±0,03°C
Minuteur Oui
Connexions USB Oui
Viscosité Max. 50 cST
Dimensions (P x l x H) intérieures 13 x 15 x 15 cm
Dimensions (L x l x H) 39 x 23 x 65 cm
Poids (métrique) 26 kg