Learn More
Julabo™ CORIO Circulateur réfrigéré/chauffant CP-449F avec réfrigérant naturel
Code produit 17883036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
21 à 30 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17883036 21 à 30 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17883036 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 9013716.N1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7505.00€
    6884.00€ / 1 pièces
    Économisez 621.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulateurs réfrigérés et chauffants de la CORIO La gamme CP convient aux applications dont la plage de température peut atteindre +200 °C. Grâce à ses performances améliorées, la pompe convient aux tâches simples de contrôle de la température faciles ainsi qu’aux applications externes.
  • Convient aux applications dont la plage de températures peut atteindre +200 °C
  • Les performances améliorées de la pompe garantissent son adéquation aux tâches de contrôle de température simplifiées, en combinaison avec des applications externes.
  • Le volume exceptionnellement important du bain rend cet appareil idéal pour le tempérage précis d'échantillons de grande taille ou de variétés différentes.
Spécification
Capacité (métrique) 21 à 30 L
Certifications/Conformité CE
Communications USB, RS232
Puissance de refroidissement 440 W
Débit 8 à 27 l/min.
Type de pompe Centrifuge
Gamme de températures -32 °C a +200 °C
Type Circulateur
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz