Learn More
JULABO CORIO Circulateur réfrigéré/chauffant CP-800F avec fluides frigorigènes naturels
Code produit 17947821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 à 7,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17947821 5 à 7,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17947821 Fournisseur JULABO Code fournisseur 9013715.N1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8100.00€
    7479.00€ / 1 pièces
    Économisez 621.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulateurs réfrigérés de la CORIO La gamme CP convient aux applications dont la plage de température peut atteindre +200 °C. Grâce à ses performances améliorées, la pompe convient aux tâches simples de contrôle de la température faciles ainsi qu’aux applications externes.
  • La conception optimisée du réservoir et du serpentin de refroidissement rend le bain plus spacieux et plus convivial pour l'utilisateur.
  • Les fentes de ventilation et les connexions sont situées à l'avant et à l'arrière, ce qui permet de placer plusieurs unités côte à côte afin de gagner de la place.
  • Modèles pour les applications internes et externes
  • Écran lumineux, clair et facile à lire
  • Très silencieux
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • USB connexion
  • Interface RS232 pour les communications en ligne
  • Couvercle de bain et robinet de vidange inclus
  • Grille de ventilation amovible
  • Unité de réfrigération sans orifices d’aération latéraux
  • Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
  • Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
  • Raccord de pompe intégré M16 ×1
  • La conception compacte du serpentin de refroidissement permet de profiter d’un plus grand espace utile dans la cuve de bain
  • Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide
Spécification
Capacité (métrique) 5 à 7,5 L
Communications RS232,USB
Puissance de refroidissement 0,84 kW à 20 °C
Débit 8 à 27 l/min.
Type de pompe Pompe à immersion
Gamme de températures -40°C à +200°C
Type Circulateur
Alimentation électrique 200/230 V 50/60 Hz