Learn More
JULABO™ Cryothermostat CP-BC6 CORIO™
Code produit 16439339
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4,5 à 6 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16439339 4,5 à 6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439339 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9013506
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le circulateur CORIO™ peut être équipé d’une pompe en option pour le contrôle de la température des applications externes.
  • Modèles pour les applications internes et externes
  • Écran lumineux, clair et facile à lire
  • Très silencieux
  • Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • Raccordement USB
  • Interface RS232 pour la communication en ligne
  • Cuves de bain de haute qualité en acier inoxydable avec couvercle de bain et robinet de vidange
  • Connexion de pompe intégrée M16 x 1
  • Serpentin de refroidissement intégré pour le contre-refroidissement
  • Contrôle précis de la température
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Type de contrôleur PID1
Capacité (métrique) 4,5 à 6 L
Débit 8 à 27 l/min.
Gamme de températures 20°C à 200°C
Affichage LED
Circulation externe Oui
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend 2 Raccords cannelés pour tuyau de 8 et 12 mm ID. (Connexions de pompe M16x1 mâle)
Capacité de la pompe 0,1 à 0,7 bar
Stabilité de la température ±0,02°C
Minuteur Oui
Connexions USB Oui
Viscosité Max. 50 cST
Dimensions (P x l x H) intérieures 13 x 15 x 20 cm
Dimensions (L x l x H) 44 x 24 x 47 cm
Poids (métrique) 10 kg