Learn More
JULABO™ Circulateur à immersion chauffant CP CORIO™
Code produit 16419339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
8 à 27 l/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
16419339 8 à 27 l/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16419339 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9013000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00€
    1850.00€ / 1 pièces
    Économisez 365.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le circulateur CORIO™ peut être équipé d’une pompe en option pour le contrôle de la température des applications externes.
  • Contrôle précis de la température
  • Pour les applications internes et externes
  • Pour les cuves de bain avec un volume de remplissage maximal de 50 l
  • Profondeur d’immersion : 7,5 à 16,5 cm
  • Écran lumineux, clair et facile à lire
  • Tous les produits sont dotés d’un fonctionnement intuitif et convivial
  • Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • Raccordement USB
  • Interface RS232 pour la communication en ligne
  • Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Type de contrôleur PID1
Débit 8 à 27 l/min.
Gamme de températures -20°C à 200°C
Affichage LED
Circulation externe Oui
Capacité de chauffage 2 kW
Capacité de la pompe 0,1 à 0,7 bar
Stabilité de la température ±0,02°C
Minuteur Oui
Connexions USB Oui
Viscosité Max. 50 cST
Dimensions (L x l x H) 16 x 13,2 x 36,2 cm
Poids (métrique) 2,5 kg