Learn More
JULABO™ Circulateur réfrigéré/chauffant CORIO™
Code produit 15410592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15410592 39 x 23 x 65 cm 1 pièce
15420592 41 x 44 x 41 cm 1 pièce
15430592 42 x 24 x 66 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15410592 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9012701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulateur réfrigéré/chauffant silencieux avec un excellent rapport prix/performances. Idéal pour toutes les tâches courantes dans les laboratoires et l’industrie médicale.
  • Modèles pour les applications internes et externes
  • Écran lumineux, clair et facile à lire
  • Très silencieux
  • Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
  • Connecteurs de pompe externe (M16x1)
  • Raccordement USB
  • La conception compacte du serpentin de refroidissement permet de profiter d’un plus grand espace utile dans la cuve de bain
  • Couvercle de bain et robinet de vidange inclus
  • Grille de ventilation amovible
  • Unité de réfrigération sans orifices d’aération latéraux
  • Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
Spécification
Température ambiante 5 à 40°C
Description Cryothermostat réfrigéré
Capacité (métrique) 3 à 4 L
Puissance de refroidissement 0,22 kW à 20°C
Débit 15 l/min
Gamme de températures -20°C à +150°C
Affichage LED
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend 2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 mâle)
Matériau Acier inoxydable
Pression max. 0,35 bar
Modèle CORIO CD-200F
Stabilité de la température ±0,03°C
Dimensions (L x l x H) 39 x 23 x 65 cm
Poids (impériale) 57,4 lb
Poids (métrique) 26 kg
Puissance 1 kW