Learn More
CORM-401, MedChemExpress
Code produit 16427047
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16427047 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16427047 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY109804
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress CORM-401 is an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. CORM-401 induces NO increase in the regulation of endothelial calcium signalling. CORM-401 reduces TNF-α/CHX and H2O2-induced ROS production. CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis.
CORM-401 is an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. CORM-401 induces NO increase in the regulation of endothelial calcium signalling. CORM-401 reduces TNF-α/CHX and H2O2-induced ROS production. CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis.
Spécification
Nom chimique ou matériau CORM-401
Forme physique Solid
CAS 1001015-18-4
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H6MnNO6S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (75.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=[S][Mn+](C#O)(C#O)(C#O)(C#O)[S-]1)CC([O-])=O.[H+]
Poids moléculaire (g/mol) 331.2
Poids de la formule 331.2
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research