Learn More
Huile de maïs, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10616051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10616051
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 8001-30-7
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-30-7
Numéro MDL MFCD00130865
Spécification
Nom chimique ou matériau Corn oil
Densité 0.9200g/mL
Point d’éclair >200°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4730 to 1.4760
Quantité 500 g
Merck Index 14, 2533
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble