Learn More
Corning™ 0,05 % de trypsine/0,53 mm d’EDTA dans le HBSS sans bicarbonate de calcium, de magnésium ou de sodium
BIOPHARMA
Code produit 15323651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15323651 6 x 500 mL 6 pièces
15313651 6 x 100 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15323651 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25052CV
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour libérer enzymatiquement les cellules adhérentes des plaques de culture tissulaire pour le passage.
La trypsine est utilisée pour détacher enzymatiquement les cellules adhérentes des plaques de culture tissulaire en vue de leur repiquage.  Les cations divalents tels que le calcium et le magnésium, souvent présents dans le milieu de culture cellulaire, inhibent cette action.  L'EDTA séquestre ces ions et améliore ainsi l'efficacité de la trypsine.  Ce produit contient de la trypsine à une concentration de 0,05 % avec 0,53 mM d’EDTA et ne contient pas de bicarbonate de sodium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans bicarbonate de sodium
pH 7 à 7,6
Quantité 6 x 500 mL