Learn More
Corning™ Trypsine à 0,05 % / 0,53 mM d’EDTA dans le HBSS sans calcium et magnésium
BIOPHARMA
Code produit 15303651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15303651 6 x 100 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15303651 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25051CI
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour libérer enzymatiquement les cellules adhérentes des plaques de culture tissulaire pour le passage.
  • Contient de la trypsine à une concentration de 0,05 % avec 0,53 mM d’EDTA et du bicarbonate de sodium
  • Faible teneur en endotoxines
  • L’EDTA améliore l’efficacité de la trypsine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
pH 7 à 7,6
Quantité 6 x 100 mL