Learn More
Corning™ 0,25 % de trypsine, 0,1 % d’EDTA dans le HBSS sans calcium, magnésium et bicarbonate de sodium
BIOPHARMA
Code produit 15333651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15333651 6 x 100 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15333651 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25053CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    114.03€ / 6 pièces
    Économisez 5.97€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisé pour libérer enzymatiquement les cellules adhérentes des plaques de culture tissulaire pour le passage.
  • L’EDTA améliore l’efficacité de la trypsine
  • Fabriqué selon des normes de pointe pour une faible teneur en endotoxines et des résultats supérieurs
  • Certificat d’analyse disponible
  • Réactifs de dissociation enzymatique testés pour le parvovirus porcin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans bicarbonate de sodium
pH 7 à 7,6
Quantité 6 x 100 mL