Learn More
Corning™ Trypsine à 0,25 %, dans le HBSS sans calcium et magnésium
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Réactif de dissociation de culture cellulaire |
| Stérilité | Stérile |
| Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium |
| pH | 7 à 7,6 |
| Quantité | 6 x 100 mL |