Learn More
Corning™ Microplaques à 1536 puits 10 ul
GREENER_CHOICE
Code produit 10541713 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
10541713 Noir 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10541713 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3936
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution idéale pour une grande variété de dosages miniatures HTS
Corning Les microplaques 1536 puits sont nos microplaques à la plus haute densité disponibles pour le criblage à haut débit. Les microplaques sont conformes aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement. Ces microplaques sont proposées en PS noir et blanc solide, avec des fonds ronds ou plats, ainsi qu’en format avec fond noir transparent.
  • Volume total du puits de 10 μL pour les microplaques à puits ronds et 12,8 μL pour microplaques à fond plat
  • Volume de travail recommandé jusqu'à 8 μL
  • Fond de puits arrondi pour réduire l'emprisonnement d'air et améliorer CV valeurs et facteur Z
  • Fonds de puits surélevés pour une plus grande sensibilité
  • Réservoir de débordement sur les quatre côtés afin de réduire la contamination de l’instrument
  • Les couvercles sont disponibles séparément. Corning le couvercle (réf. 3098) est compatible avec ces microplaques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 32 x 48
Couleur Noir
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 1536
Volume (métrique) de travail 8 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Pour une grande variété de dosage miniaturisés HTS, immobilisation de grosses molécules
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/boîte
Quantité 50/carton