Learn More
Corning™ Plaques de copolymère d’oléfine cyclique non traitées à 1536 puits
Code produit 17770698 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Fond transparent
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17770698 Noir, Fond transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17770698 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6790.00€
    6341.66€ / 100 pièces
    Économisez 448.34€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-04-2027
Les microplaques non stériles ont une partie supérieure lisse et un fond plat transparent.
Corning Les microplaques 1536 puits sont nos microplaques à la plus haute densité disponibles pour le criblage à haut débit. Les microplaques sont conformes aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement. Ces microplaques sont proposées en PS noir et blanc solide, avec des fonds ronds ou plats, ainsi qu’en format avec fond noir transparent.
  • 127 μ épaisseur du film en m
  • Microplaques à fond noir / transparent ou blanc / transparent, à 536 puits, à base basse
  • À code-barres
  • Code-barres personnalisés disponibles pour la compatibilité avec le système Kalypsys et avec les systèmes UHTS
  • Faible autofluorescence
  • Grande résistance chimique, notamment au DMSO et à l’alcool
  • Stabilité mécanique élevée
  • Optimisation pour la planéité et l’uniformité
  • Faible biréfringence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Couvercle Sans couvercle
Array 32 x 48
Type de liaison Poly-D-lysine
Couleur Noir, Fond transparent
À utiliser avec (équipement) Distributeurs automatisés
Matériau Copolymère de cyclooléfine
Nbre de puits 1536
Volume (métrique) de travail 8 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Poly-D-lysine
Type de puits Fond plat (puits en F)
À utiliser avec (application) Pour une sensibilité accrue
Nbre par carton 100/Carton
Nb par paquet 20/paquet
Quantité 20/paquet