Learn More
Corning™ Flacons d'agitation en plastique jetables 1 litre et 3 litres
BIOPHARMA
Code produit 10452425 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
3 L
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Ventilé
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Conditionnement
10452425 1 L Bouchon à vis 6 pièces
10337203 3 L Bouchon à vis 4 pièces
11309474 1 L Ventilé 6 pièces
11319474 3 L Ventilé 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10452425 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3561
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00€
    1384.86€ / 6 pièces
    Économisez 130.14€
    8% de réduction
Expédition estimée: 08-03-2027
Le système prêt à l’emploi est livré avec une spatule et un aimant intégré, ce qui élimine le besoin de l’assemblage fastidieux, ou le nettoyage et le réassemblage
  • Le Corning Le système de flacon agitateur jetable est prêt à l'emploi avec une palette et un aimant intégré, réduisant ainsi le besoin d'assemblage, de nettoyage ou de réassemblage fastidieux.
  • Moulé à partir de polystyrène vierge et stérile, chaque système de flacons à centrifugation assure une unité stérile propre. Plus de soucis avec les résidus de détergent ou la contamination.
  • La taille et la hauteur de la pale sont optimisées pour chaque taille de récipient. Un aimant intégré unique assure une rotation régulière et uniforme aux vitesses requises sur les agitateurs à vitesse lente. L'accumulation de chaleur dans le récipient est réduite grâce à une bride spécialement conçue qui surélève le récipient au-dessus de la surface de l'agitateur magnétique (flacons de 125 mL et 500 mL uniquement).
Des kits de conversion sont disponibles pour adapter les  anciens flacons rotatifs réutilisables aux nouveaux agitateurs à double roulement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,26 gal
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (impériale) externe 5,3 in
Diamètre (métrique) du bouchon 38.8 mm
Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur 3,9 cm
Diamètre (métrique) Tube interne 39 mm
Diamètre (métrique) du bouchon du bras latéral 5,4 cm
Capacité (métrique) 1 L
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (équipement) Corning Microsupports
Hauteur (impériale) 9,6 in
Hauteur (métrique) 24,5 cm
Comprend Corps de flasque, pagaie, manche, capuchon à vis
Type de goulot Vis
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1/Paquet
Type de produit Flasque à filer jetable
Angle du bras latéral 45°
Ouvertures de bras latéral 2
Diamètre du filetage GL 45
Largeur (métrique) 137 mm
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Mouth Style Large
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) externe 137 mm
Taille du bouchon 38-430 mm