Learn More
Corning™ Trypsine à 2,5 % dans le HBSS sans calcium, magnésium et rouge de phénol
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Réactif de dissociation de culture cellulaire |
| Stérilité | Stérile |
| Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol |
| pH | 7 à 7,6 |
| Quantité | 6 x 100 mL |