Learn More
Corning™ Bouchons universels CellSTACK™
BIOPHARMA
Code produit 10211303 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
33 mm
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
10211303 33 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10211303 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3334
Expédition estimée: 24-03-2027
Pour le remplissage, la ventilation et la manipulation
  • Bouchon fileté de 33 mm
  • Bouchon solide utilisé dans les systèmes fermés ou les applications où la ventilation n’est pas nécessaire
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Orange
Matériau PE-HD
Comprend MPC mâle en polycarbonate, raccordement de 0,25 po de dia. int. et bouchon MPC femelle en polycarbonate
Nbre par carton 4/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Bouchon, remplissage
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 33 mm