Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 384 puits
Tous les produits Corning Produits
Description
Permettent de réduire les interférences entre les puits pendant les essais de luminescence et de fluorescence.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Type de liaison | À liaison élevée |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 80 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Fond plat (puits en F) |
| Afficher plus |