Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 384 puits
Code produit 15212239 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/carton
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15212239 50/carton 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15212239 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3570BC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    617.09€ / 50 pièces
    Économisez 47.91€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques rigides en PS blanches ou noires à 384 puits Corning™ sont utilisées pour les dosages par fluorescence et par luminescence. L’opacité et la faible luminescence / fluorescence
  • Interférences minimales entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière
  • Disponibles non traitées pour les essais en solution, avec une forte liaison pour les applications d'immunoessais, ou traitées pour la culture cellulaire en vue de la croissance cellulaire.
  • PS de qualité médicale
  • Volume du puits : 112 μL
  • Volume utile : 20 μL à 80 μL
  • Surface par puits : 0,06 cm²
  • Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
  • Les microplaques stériles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
  • Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50/carton