Description
Les plaques en polystyrène sont dotées d’une conception unique de puits carré à rond avec un fond conique qui fournit un accès et une imagerie simplifiés pour des meilleures performances de test.
- Le fond réduit le piégeage des liquides et de l’air ; meilleur rapport signal / bruit et signal FP réduit (mP) en cas de travail sur de très faibles volumes
- Chaque puits est doté d’un rebord en relief afin de réduire la contamination croisée au cours des processus de dosage et de manipulation des liquides
- Choisissez les plaques noires pour les applications de fluorescence et les plaques blanches pour les applications de luminescence
- Solution idéale pour les dosages immunologiques
- Capacité à lier un milieu (>10 kDa) et des grosses biomolécules qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes
- Volume utile : 2 à 20 μl
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Format | Étalon |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 35 μL |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 2 à 25 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |