Learn More
Corning™ Microplaques 96 puits à surface anti-fixation fond transparent (NBS™)
GREENER_CHOICE
Code produit 10377171 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Fond transparent
Noir, Fond transparent
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
10377171 Blanc, Fond transparent 100 pièces
10649541 Noir, Fond transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10377171 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00€
    1592.36€ / 100 pièces
    Économisez 112.64€
    6% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Amélioration du rapport signal-bruit
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Blanc, Fond transparent
À utiliser avec (équipement) Lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non liant
Type de puits Fond plat (puits en F)
À utiliser avec (application) Pour des dosages homogènes tels que les dosages de proximité par scintillation (SPA) et les dosages par fluorescence
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 25/boîte
Quantité 100/carton
Plage de températures (impériale) 39deg;F à 99deg;F
Plage de températures (métrique) 4deg;C à 37deg;C
Couleur du puits Transparent