Learn More
Corning™ Microplaque en polystyrène à fond plat sans couvercle, à 96 puits
Code produit 10656853 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Volume (métrique) de travail:
25 à 125 μl
75 à 200 μl
Format:
Demi-surface
Étalon
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Volume (métrique) de travail Format Conditionnement
10656853 Noir 75 à 200 μl Étalon 25 pièces
10173682 Blanc 25 à 125 μl Demi-surface 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656853 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.26€
    306.28€ / 25 pièces
    Économisez 34.98€
    10% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
non stériles
  • Pour réduire les interférences entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Noir
    Matériau Polystyrène
    Nbre de puits 96
    Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
    Stérilité Non stérile
    Traitement de surface Non liant
    Type de puits Fond plat (puits en F)
    À utiliser avec (application) Idéales pour réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et pour augmenter le rapport signal-bruit des dosages
    Nbre par carton 25/carton
    Nb par paquet 5/boîte
    Quantité 25/carton