Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits, à code-barres, à fond plat, traitée pour culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Description
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Afficher plus |