Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles comme indiqué
Les numéros de catalogue 3798 et 3898 ont été traités pour améliorer l'hydrophilie en vue de l'hémagglutination et d'essais similaires.
Les références 3585 et 3595 sont dotées de couvercles spéciaux à faible évaporation.
Le produit n° 3841 est fabriqué de manière aseptique.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 50/boîte ; 100/carton |
| Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque de dosage |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 360 μl |
| Afficher plus |