Learn More
Corning™ Microplaque en polystyrène à fond plat demi-surface noir à 96 puits NBS™
Tous les produits Corning Produits
Description
Spécification
Spécification
| Format | Demi-surface |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 25 à 125 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non liant |
| Type de puits | Fond plat (puits en F) |
| Afficher plus |