Learn More
Corning™ Microplaques en polystyrène à fond plat demi-surface à 96 puits en NBS™
Code produit 10522063 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Fond transparent
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10522063 Blanc 100 pièces
10317722 Blanc, Fond transparent 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10522063 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1163.45€ / 100 pièces
    Économisez 81.55€
    6% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Permettent de réduire les interférences entre les puits pendant les essais de luminescence
  • Pour réduire les interférences entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Demi-surface
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Blanc
    Matériau Polystyrène
    Nbre de puits 96
    Volume (métrique) de travail 25 à 125 μl
    Stérilité Non stérile
    Traitement de surface Non liant
    Type de puits Fond plat (puits en F)
    À utiliser avec (application) Idéales pour réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et pour augmenter le rapport signal-bruit des dosages
    Nbre par carton 100/carton
    Nb par paquet 25/boîte
    Quantité 100/carton