Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits, fond en verre, imagerie à haute densité, demi-surface
Tous les produits Corning Produits
Description
Avec un fond en verre de qualité optique optimale, les microplaques noires sont idéales pour des tests sur cellules à haute densité avec des systèmes d’imagerie. Le fond en verre donne une surface plate et transparente, qui réduit le temps de mise au point automatique et augmente le rendement, ce qui en fait un choix privilégié pour la croissance cellulaire.
- Verre de qualité optique supérieure et résistant aux rayures
- épaisseur du fond en verre de 200 μm est bien adapté à la microscopie d'imagerie.
- Planéité du fond <50 μm pour assurer la planéité des dispositifs d'imagerie
- Faible fluorescence de fond et interférences minimales pour fournir la meilleure qualité optique possible pour des tests sur cellules.
- La microplaque à 96 puits de surface réduite permet de diminuer la consommation de réactifs.
Spécification
Spécification
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Copolymère de cyclooléfine |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Fournit une surface plane et optique transparente, qui réduit le temps de mise au point automatique, augmente le rendement, ce qui en fait un choix privilégié pour la croissance cellulaire |
| Nbre par carton | 10/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |