Learn More
Corning™ Microplaques de cristallisation de protéines Crystal EX de nouvelle génération à 96 puits
Tous les produits Corning ProduitsDescription
- Les microplaques de cristallisation Corning™ à 96 et 384 puits sont optimisées pour la croissance et le dosage à haut rendement des cristaux de protéines
- Conçues pour les applications en goutte assise
- Conformes aux dimensions standard ANSI/SBS pour microplaques
- Idéales pour le dosage de cristal entièrement automatisé
- Formats multiples et polyvalents pour des options personnalisées afin d’optimiser la formation, l’identification et l’analyse des cristaux ainsi que la récolte - Choisissez parmi quatre formes uniques de puits de protéines
- Le copolymère d’oléfine cyclique (COC) offre une grande compatibilité chimique et une bonne clarté optique
- Les numéros des réservoirs sont gravés sur chaque puits pour faciliter l’identification
- Les options comprennent un ou trois puits de protéines par puits de réservoir
Spécification
Spécification
| Code-barres | Alphanumérique |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | polymère |
| Volume (métrique) des puits | 1 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Plat conique |
| Afficher plus |