Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) des puits | 360 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |