Learn More
Corning™ Microplaque en polystyrène à fond plat blanc à 96 puits sans couvercle
Code produit 10760295 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10760295 Blanc 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10760295 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    333.27€ / 25 pièces
    Économisez 23.73€
    6% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Surface hydrophile non ionique
  • Pour réduire les interférences entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Blanc
    Matériau Polystyrène
    Nbre de puits 96
    Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
    Stérilité Non stérile
    Traitement de surface Non liant
    Type de puits Fond plat (puits en F)
    À utiliser avec (application) Idéales pour réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et pour augmenter le rapport signal-bruit des dosages
    Nbre par carton 25/carton
    Nb par paquet 5/boîte
    Quantité 25/carton