Description
- Tubes fabriqués en polypropylène ou polystyrène
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type de produit | Tube à essai |