Learn More
Corning™ Facteurs de croissance des fibroblastes de base (bFGF), recombinant humain
GREENER_CHOICE
Code produit 11563530 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μ g
10 x 10 μg
5 x 10 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11563530 10 μ g 10µg
11503620 5 x 10 μg -
11513620 10 x 10 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11563530 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354060
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolé des glandes pituitaires
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
  • Facteurs de croissance en flacon hautement purifiés avec une activité biologique élevée
  • Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
  • Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
  • Propagez vos cellules dans des conditions plus définies, dans des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum
Les facteurs de croissance sont des protéines qui se lient aux récepteurs présents à la surface des cellules non hématopoïétiques. Chaque famille de facteurs de croissance affecte des types de cellules spécifiques, par exemple les facteurs de croissance nerveuse (NGF) affectent les types de cellules nerveuses et les facteurs de croissance épidermique (EGF) affectent les types de cellules épithéliales.
Corning offre une vaste gamme de facteurs de croissance dérivés de différentes espèces, naturelles et recombinantes. Ces facteurs de croissance épidermique recombinant humain ont été utilisés pour promouvoir la prolifération à long terme dans la culture cellulaire et pour induire la différenciation cellulaire dans une variété de types de cellules dans des conditions sans sérum ou de sérum réduit.
Informations sur la commande
  • Le FGF est fourni lyophilisé, bFGF dans un tampon PBS pH7 3,6 mM pH Tris
  • Le bFGF (humain) est lyophilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Facteur de croissance
Formule Lyophilisé à partir d’une solution saline tdans un tampon phosphate, sans support, reconstitué dans un milieu dH2O ou sans sérum
À utiliser avec (application) Utile pour la maintenance et la différenciation des neurones sympathiques et sensoriels, ainsi que des cellules neuronales in vitro
Pureté ou qualité > 95 % par SDS-PAGE
Quantité 10 μ g
Réactivité Humaine
Source E. coli