Learn More
Corning™ BioCoat™ Lamelles couvre-objet en verre allemand n° 1, rondes
Description
Corning™ BioCoat™ Lamelles de verre allemandes avec traitement de surface (voir les tableaux de spécifications individuels pour le revêtement). Corning BioCoat Ces produits constituent une solution idéale pour améliorer l'adhérence et la croissance cellulaires d'une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures avec ou sans sérum. Corning offre des services de revêtement personnalisés.
Durée de conservation : ≥ 3 mois à compter de la date d'expédition
Spécification
Spécification
| Type | Lamelle pour lame |
| Traitement de surface | Lysine poly-L. |
| Matériau | Verre allemand de 1e qualité |
| Diamètre (impériale) | 0,472 in |
| À utiliser avec (application) | Imagerie par fluorescence de cellules vivantes, microscopie confocale, microscopie inversée et à haute résolution, microscopie par contraste de phase |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Nbre par carton | 80 |
| Nb par paquet | 80 |