Learn More
Corning™ BioCoat™ Lamelles couvre-objet en verre allemand n° 1, rondes
BIOPHARMA
Code produit 10468681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
22 mm
Traitement de surface:
Collagène Type I
Fibronectine
Lysine laminine/poly-D.
Lysine poly-D.
Lysine poly-L.
Conditionnement:
60 pièces
80 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Traitement de surface Conditionnement
10468681 12 mm Lysine laminine/poly-D. 80 pièces
10220772 12 mm Lysine poly-L. 80 pièces
10727911 12 mm Lysine poly-D. 80 pièces
10543322 22 mm Fibronectine 60 pièces
10553322 22 mm Collagène Type I 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10468681 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    375.91€ / 80 pièces
    Économisez 9.09€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Revêtues d’une variété de substrats de matrice extracellulaire. Corning™ BioiCoat™ Les lamelles de verre allemandes n° 1 constituent une solution idéale pour améliorer l'adhérence et la croissance cellulaires d'une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures avec ou sans sérum.
Corning™ BioCoat™ Lamelles de verre allemandes avec traitement de surface (voir les tableaux de spécifications individuels pour le revêtement). Corning BioCoat Ces produits constituent une solution idéale pour améliorer l'adhérence et la croissance cellulaires d'une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures avec ou sans sérum. Corning offre des services de revêtement personnalisés.
Durée de conservation : ≥ 3 mois à compter de la date d'expédition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lamelle pour lame
Traitement de surface Lysine laminine/poly-D.
Matériau Verre allemand de 1e qualité
Diamètre (impériale) 0,472 in
À utiliser avec (application) Imagerie par fluorescence de cellules vivantes, microscopie confocale, microscopie inversée et à haute résolution, microscopie par contraste de phase
Diamètre (métrique) 12 mm
Nbre par carton 80
Nb par paquet 80